missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perylene D12 2000 ug/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perylene D12 |
| CAS | 1520-96-3 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Molekylær formel | C20 2H12 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Perylene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Perylene-d12 (7CI,8CI,9CI), Perdeuterioperylene, [2H12]Perylene |
| InChI formel | InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])c23)c45 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuterioperylene |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.38 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?