Få mere at vide
Perylene, 99+%
Artikelnummer. 10357060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10357060 1 g Glasflaske 1g
10133180 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130070010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198-55-0
Molekylær formel C20H12
Molekylvægt (g/mol) 252.31
MDL nummer MFCD00004142
InChI nøgle CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
IUPAC navn perylen
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perylene
Smeltepunkt 277,0 °C til 280,0 °C
Farve Okker til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 05, I, 363
Merck Index 15, 7299
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i ether, alkohol, opløselig i benzen, toluen, meget opløselig i cs2, kloroform, acetone, meget sparsomt opløselig i petroleumsether
Formel vægt 252.31
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver