Få mere at vide
Perylene, 99+%
Artikelnummer. 10133180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10133180
Brand: Thermo Scientific Acros 130070050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198-55-0
Molekylær formel C20H12
Molekylvægt (g/mol) 252.31
MDL nummer MFCD00004142
InChI nøgle CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
IUPAC navn perylen
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perylene
Smeltepunkt 277.0°C to 280.0°C
Farve Brun til okker
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 05, I, 363
Merck Index 15, 7299
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ether, alcohol,, soluble in benzene, toluene,, very soluble in cs2, chloroform, acetone, very sparingly soluble in petroleum ether
Formel vægt 252.31
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver