Få mere at vide
Perylene, 98+%
Artikelnummer. 11372006
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372006 1 g 1g
11382006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03047.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252,316 g/mol
Perylen bruges som et fluorescerende og et kemiluminescerende middel i cytokemien af membraner. Det fungerer som et blåt-emitterende dopingmateriale i organiske lysemitterende dioder. Den finder anvendelse som en organisk fotoleder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Perylen bruges som et fluorescerende og et kemiluminescerende middel i cytokemi af membraner. Det fungerer som et blåt-emitterende dopingmateriale i organiske lysemitterende dioder. Den finder anvendelse som en organisk fotoleder.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, kulstofdisulfid og benzen. Lidt opløseligt i alkohol og ethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198-55-0
Molekylær formel C20H12
Molekylvægt (g/mol) 252.316
MDL nummer MFCD00004142
InChI nøgle CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
IUPAC navn perylen
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perylene
Smeltepunkt 276°C to 280°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 1911335
Merck Index 14,7184
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,carbon disulfide and benzene. Slightly soluble in alcohol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formel vægt 252.32
Procent renhed ≥98%