Få mere at vide
Perylene, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31065775
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31065775 25 g
31060684 5 g
31062458 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31065775 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14734225g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Perylene
CAS 198-55-0
Molekylær formel C20H12
MDL nummer MFCD00004142
Mængde 25 g
SMIL C12=CC=CC(C3=CC=CC4=C3C5=CC=C4)=C1C5=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 252.31
Procent renhed 95%