Få mere at vide
Perylen-3-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30331967
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30331967 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30331967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB443770100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perylene-3-carbaldehyde
CAS 35438-63-2
Molekylær formel C21H12O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H12O/c22-12-14-10-11-19-17-8-2-5-13-4-1-7-16(20(13)17)18-9-3-6-15(14)21(18)19/h1-12H
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5C=O)C3=CC=C2
IUPAC navn perylen-3-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 280.32
Formel vægt 280.0888