Få mere at vide
Perylen 2000 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324527
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324527 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324527 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011056DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 2000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan