missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Peruvoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peruvoside |
| CAS | 1182-87-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C30 H44 O9 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Card-20(22)-enolide','3-[(6-deoxy-3-O-methyl-α-L-glucopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-19-oxo-','(3β,5β)-, Peruvoside (6CI,7CI,8CI), (3β,5β)-3-[(6-Deoxy-3-O-methyl-α-L-glucopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-19-oxocard-20(22)-enolide, Cannogenin α-L-thevetoside, Encordin, Peruvosid |
| InChI formel | InChI=1S/C30H44O9/c1-16-24(33)26(36-3)25(34)27(38-16)39-19-6-10-29(15-31)18(13-19)4-5-22-21(29)7-9-28(2)20(8-11-30(22,28)35)17-12-23(32)37-14-17/h12,15-16,18-22,24-27,33-35H,4-11,13-14H2,1-3H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24-,25-,26+,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@H](O[C@H]2CC[C@@]3(C=O)[C@H](CC[C@@H]4[C@@H]3CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]45O)C6=CC(=O)OC6)C2)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (3S,5R,8R,9S,10R,13R,14S,17R)-3-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,5-dihydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-hydroxy-13-methyl-17-(5-oxo-2H-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-10-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 548.66 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?