Få mere at vide
MedChemExpress Pertuzumab
Artikelnummer. 16452288
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16452288 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16452288 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9912
MedChemExpress Pertuzumab, a humanized IgG1 monoclonal antibody, is a HER2 dimerization inhibitor for the treatment of metastatic HER2-positive breast cancer.
Tekniske data
Antigen EGFR
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 380610-27-5
Renhed eller kvalitetsklasse 99.0%