Få mere at vide
Invitrogen™ Pertussis Toxin
Beskrivelse
Islet-activating protein Pertussis toxin consists of an A protomer subunit (S1) which possesses both NAD+ glycohydrolase and ADP-ribosyltransferase activities, and B oligomer subunits (S2, S3, S4, and S5) which are responsible for attachment of the native toxin to eukaryotic cell surfaces. Pertussis toxin uncouples G proteins from receptors by ADP ribosylating a cysteine residue near the carboxyl terminus of the α subunit.
Tekniske data
Tekniske data
| Gen-id (Entrez) | 2665068 |
| Oprensningsmetode | PAGE |
| Mængde | 50 μg |
| Indhold og opbevaring | Store in refrigerator (2–8°C). |
| Inhibitor egenskaber | Protein |
| Inhibitorer | GTPase Inhibitor |
| Forsendelsestilstand | Wet Ice |
| Specifik hæmning eller mål | G Proteins |
| Form | Lyophilized |
| Renhed eller kvalitetsklasse | >95% |
Sikkerhed og håndtering
- Pertussis Toxin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Pertussis toxin