Få mere at vide
Grant Instruments™ PV-1 Personlig Vortex Mixer
Artikelnummer. 11466367
Skift visning
Orbit:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit Pakningsstørrelse
11466367 4 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11466367 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PV1
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Ekstremt kompakt personlig vortexmixer med en lav profil og lille fodaftryk til skånsom blanding til kraftig genopslæmning af celle- eller kemiske pellets i op til 50 ml rør.
  • Justerbar hastighedskontrol: 750 til 3000 rpm
  • Kontinuerlig eller berøringsoperation
  • Til rør op til 20 mm diameter
  • Trykfølsom kop kan rumme rør op til 20 mm diameter
  • Pålidelig og ekstremt støjsvag motor producerer reguleret og reproducerbar omrøring i hele hastighedsområdet
  • Ekstremt nem at betjene - vælg enten 'kontinuerlig' eller 'touch' drift og drej knappen for at justere hastigheden fra 750 rpm til 3000 rpm
  • I 'touch'-tilstand starter omrøring som reaktion på tryk på den trykfølsomme kop.
  • Exceptionelt kompakt med en lav profil og lille fodaftryk - passer ind i næsten alle steder
  • Gummi sugepuder holder tæt til arbejdsfladen og forhindrer enheden i at gå - de absorberer også vibrationer og forhindrer dens overførsel til arbejdsbordet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4 mm
Hastighedsområde 750 til 3000 rpm
Elektriske krav 120/230 VAC, 50/60Hz, 12 VDC
Spænding 120/230 V
Watt 3.7 W
Strømstyrke 0,32 A
Produkttype Mini Vortex Mixer
Dybde (metrisk) 150 mm
Højde (metrisk) 80 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Bredde (metrisk) 90 mm
Vægt (metrisk) 0.8 kg
Model- PV-1
Antal stillinger Op til 50