Få mere at vide
Eppendorf™ Personligt kort
Artikelnummer. 10399424 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
For Mastercycler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10399424 For Mastercycler Hver
1 options
Artikelnummer. 10399424 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5332300018
På lager
Dens universelle blok med 25 positioner kan rumme 25 x 0,2 ml reagensglas, 16 x 0,5 ml reagensglas eller mikrotiterplader i et 5 x 5 gitter
Dens universalblok med 25 positioner kan rumme 25 x 0,2 ml reagensglas, 16 x 0,5 ml reagensglas eller mikrotiterplader i et 5 x 5 gitter. Temperaturreguleringsområdet strækker sig fra 4 °C til 99 °C. Software og personlige kort tilbyder en grad af fleksibilitet, som vil lette PCR* eksperimenter.
  • Universalblok til 25 x 0,2 mL reagensglas, 16 x 0,5 mL reagensglas eller en 5 x 5 mikrotiterplade.
  • Temperatursonde
  • Opvarmning og køling via avanceret Peltier-teknologi
  • Temperaturreguleringsområde 4 C °til 99 °C
  • Temperaturensartethed på tværs af universalblokken± 0,6 °C
  • Opvarmeligt låg
  • Enkel programmering, største fleksibilitet
  • Fire-linjers display
  • Lille fodaftryk (bxdxh), mm 180 x 350 x 250
  • RS232-grænseflade
  • Tillader nem dataoverførsel mellem to eller flere Mastercycler ™s
  • Der kan gemmes op til ti programmer på hvert kort
  • Et kort inkluderet i leveringspakken En kompakt, termisk cykler, som ud over hastighed og nøjagtig blokhomogenitet garanterer den største betjeningsfleksibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) For Mastercycler
Produkttype Personligt kort
Mængde 1 stk.