Få mere at vide
Perrhenic(VII)acid, 99.99%, (trace metal basis), 76.5% solution in water
Artikelnummer. 10419970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10419970 5 g Glasflaske 5g
10098821 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10419970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 316180050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse, Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13768-11-1
Molekylær formel HO4Re
Molekylvægt (g/mol) 251.21
MDL nummer MFCD00011326
InChI nøgle UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC navn hydroxy(trioxo)rhenium
SMIL O[Re](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perrhenic(VII)acid
Farve Farveløs til gul
Navn note 99.99%
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel HReO4
Koncentration 70 to 76.5% (HReO4)
Tæthed 2.1600g/mL
Formel vægt 251.21
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fysisk form Løsning