Få mere at vide
Perrhenic(VII)acid, 99.99%, (trace metal basis), 76.5% solution in water
Artikelnummer. 10098821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10098821
Brand: Thermo Scientific Acros 316180250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse, Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13768-11-1
Molekylær formel HO4Re
Molekylvægt (g/mol) 251.21
MDL nummer MFCD00011326
InChI nøgle UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC navn hydroxy(trioxo)rhenium
SMIL O[Re](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perrhenic(VII)acid
Farve Farveløs til gul
Navn note 99.99%
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel HReO4
Koncentration 70 to 76.5% (HReO4)
Tæthed 2.1600g/mL
Formel vægt 251.21
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fysisk form Løsning