Få mere at vide
Perrhensyre, 75-80% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351229
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351229 25 g 25g
11341229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011413.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Perrhensyre bruges til fremstilling af superledende syntetiske metaller og røntgenmål. Det bruges som hydrokrakningskatalysator i olieindustrien og bruges til dehydrogeneringsprocessen og epoxidering af alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13768-11-1
Molekylær formel HO4Re
Molekylvægt (g/mol) 251.21
MDL nummer MFCD00011326
InChI nøgle UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC navn hydroxy(trioxo)rhenium
SMIL O[Re](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perrhenic acid
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 75-80%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 251.26
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Perrhenic acid: 80.0%; Water: 20.0%
Udseende Colorless to pale yellow liquid
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Tæthed 2.42