Få mere at vide
Perrhensyre, 75-80% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Perrhensyre bruges til fremstilling af superledende syntetiske metaller og røntgenmål. Det bruges som hydrokrakningskatalysator i olieindustrien og bruges til dehydrogeneringsprocessen og epoxidering af alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perrhenic acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 75-80% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 251.26 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Perrhenic acid: 80.0%; Water: 20.0% |
| Udseende | Colorless to pale yellow liquid |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Perrhenic acid, 75-80% aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Perrhenic acid