Få mere at vide
Perphenazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perphenazine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2 |
| Formel vægt | 403.1485 |