Få mere at vide
Perfenazinsulfoxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30463740
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463740 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463740 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0826.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Analyt- eller komponentnavne Perphenazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Løsningstype Fedt
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-(2-chlor-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 419.97
Mængde 10 mg
Formel vægt 419,1434 g/mol