Få mere at vide
Perfenazinsulfoxid 1,0 mg/ml i methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30464205
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30464205 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464205 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0826.0101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Analyt- eller komponentnavne Perphenazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-(2-chlor-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 419.97
Mængde 1 ml
Formel vægt 419,1434 g/mol