Få mere at vide
Perfenazin Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30425608
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425608 25 mg
30411889 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP29110525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10078-25-8
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 419.97
Synonym 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulphoxide
IUPAC navn 2-[4-[3-(2-chlor-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perphenazine Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Formel vægt 419.1434
Procent renhed >95%