Få mere at vide
Perphenazine Sulfoxide N1-Oxide (Perphenazine N1,S-Dioxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30049759
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049759 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049759 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0826.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Perphenazine Sulfoxide N1-Oxide (Perphenazine N1,S-Dioxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perphenazine Sulfoxide N1-Oxide
CAS 2731414-17-6
Analyt- eller komponentnavne Perphenazine Sulfoxide N1-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Perphenazine Sulfoxide N1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O3S/c22-17-6-7-21-19(16-17)24(18-4-1-2-5-20(18)29(21)28)9-3-8-23-10-12-25(27,13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMIL OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 435.97
Mængde 25 mg
Formel vægt 435.1383 g/mol