Få mere at vide
Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide (Perphenazine N1,N4,S-Trioxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30051459
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051459 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051459 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0826.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide (Perphenazine N1,N4,S-Trioxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide
CAS 2724727-08-4
Analyt- eller komponentnavne Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O4S/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)30(21)29)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMIL OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 451.97
Mængde 25 mg
Formel vægt 451.1333 g/mol