Få mere at vide
Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050402
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050402 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050402 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0826.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
CAS 2724727-09-5
Analyt- eller komponentnavne Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O3S.ClH/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)29-21)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26;/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2;1H
SMIL Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl]ethanol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 472.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 471.115 g/mol