Få mere at vide
Perphenazine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459686
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459686 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459686 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0826.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perphenazine
CAS 58-39-9
Analyt- eller komponentnavne Perphenazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Fluphenazine Dihydrochloride Imp. E (EP), Fluphenazine Imp. E (EP), 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (8CI), 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-chloro-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 2-Chloro-10-3-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperazinyl] propyl phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine, Chloriprozine, Chlorperphenazine, Decentan, Emesinal, Etaperazin, Etaperazine, Ethaperazine, Fentazin, Fentazin syrup, Fentazine duolets, Mutabom, NSC 150866, PZC, PZC (tranquilizer), Perfenazine, Perfenil, Perphenan, Perphenazin, Perphenazine, Sch 3940, Thilatazin, Tranquisan, Trifaron, Trilafon, Trilifan, Triphenot, gamma-[4-(beta-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl-2-chlorophenothiazine, Fluphenazine Dihydrochloride Impurity E, Fluphenazine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Løsningstype Single Solution
SMIL OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC navn 2-[4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 403.97
Mængde 1 ml
Formel vægt 403.1485 g/mol