missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Peroxiredoxin 6 (PRDX6) Monoclonal Antibody (OTI3A4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies CF813656
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Peroxiredoxin 6 (PRDX6) Monoclonal antibody specifically detects Peroxiredoxin 6 (PRDX6) in Human samples. It is validated for Western BlotTekniske data
| Peroxiredoxin 6 (PRDX6) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| O75015, P08637 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 2214, 2215 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3A4 | |
| Unconjugated | |
| FCGR3B | |
| 1-Cys; 1-Cys peroxiredoxin; 1-Cys PRX; 1-cysPrx; 24 kDa protein; 9430088D19Rik; AA690119; Acidic calcium-independent phospholipase A2; aiPLA2; Antioxidant protein 2; Aop2; Brp-12; CP-3; epididymis secretory sperm binding protein Li 128m; GPx; HEL-S-128m; KIAA0106; Liver 2D page spot 40; Ltw4; Ltw-4; Lvtw-4; MGC46173; MSP23; NKEFA; Non-selenium glutathione peroxidase; NSGPx; ORF06; p29; PAG; PAGA; PAGB; peroxiredoxin 6; peroxiredoxin-6; Prdx5; Prdx6; PRX; Prx6; Red blood cells page spot 12; thiol-specific antioxidant protein; Tsa | |
| Full length human recombinant protein of human FCGR3A (NP_001121065) produced in HEK293T cell. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion