Få mere at vide
Cole-Parmer™ Peroxidhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 30178806 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30178806 1/4 tommer 1/2 tomme.
30178800 1/8 tommer 1/4 tommer
30178803 3/16 tommer 5/16 tommer
30178804 1/4 tommer 3/8 tommer
30178805 3/8 tommer 1/2 tomme.
30178801 3/16 tommer 7/16 tommer
30178802 3/8 tommer 5/8 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30178806 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 5012148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.00 DKK
    854.03 DKK / 1 enheder
    Spare 117.97 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Fleksibel slange giver lang holdbarhed og modstår knæk og rivning.
  • Udviser god varme-, kulde-, ozon-, UV- og slidbestandighed
  • Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer
  • Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS, ADCF
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Gummi
Diameter (engelsk) Ydre 1/2 tomme.
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (engelsk) 1/8 tommer
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -70 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -56 °C
Farve Klar
Fleksibilitet Meget fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 400 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttype Slanger
Vis mere Vis mindre
Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.