Få mere at vide
Cole-Parmer™ Peroxidhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 30178802 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Artikelnummer. 30178802
Brand: Cole-Parmer™ 5012149
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksibel slange giver lang holdbarhed og modstår knæk og rivning.
  • Udviser god varme-, kulde-, ozon-, UV- og slidbestandighed
  • Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer
  • Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS, ADCF
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Gummi
Diameter (engelsk) Ydre 5/8 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 15.9 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (engelsk) 1/8 tommer
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Min. Driftstemperatur (engelsk) -70 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -56 °C
Farve Klar
Fleksibilitet Meget fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 400 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttype Slanger
Vis mere Vis mindre
Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.