Beskrivelse
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer. Cole-ParmerTM Peroxid-hærdet silikoneslange har fremragende varmebestandighed og et lavt kompressionssæt.
- Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) og opfylder USP Klasse VI krav.
- Fremstillet iht GMP
- Lugtfri, ugiftig og gennemskinnelig
- Temperaturområde: -51 til 238 °C
- Steriliser: Autoklave eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel, USP , GMP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Til farmaceutiske, bioteknologiske, fødevarer og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |