Få mere at vide
Masterflex™ Peroxidhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 12706278
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
6.4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9.6 mm
11,2 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
25ft
Hver
Artikelnummer. 12706278
Brand: Masterflex™ 0641171
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer. Cole-Parmer™ Peroxidhærdet silikoneslange har fremragende varmebestandighed og et lavt kompressionssæt.
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer. Cole-ParmerTM Peroxid-hærdet silikoneslange har fremragende varmebestandighed og et lavt kompressionssæt.
  • Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) og opfylder USP Klasse VI krav.
  • Fremstillet iht GMP
  • Lugtfri, ugiftig og gennemskinnelig
  • Temperaturområde: -51 til 238 °C
  • Steriliser: Autoklave eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,37 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 9.6 mm
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Til farmaceutiske, bioteknologiske, fødevarer og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 460,4 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 238 °C
Produkttype Slanger