Få mere at vide
Masterflex™ Peroxidhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 11780039 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
25ft
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11780039 3,2 mm 6,4 mm Hver
11756128 6,4 mm 11,2 mm Hver
11761179 1,6 mm 3,2 mm Hver
13064857 9,6 mm 16 mm 25ft
13103778 6,4 mm 8 mm Hver
12706278 6,4 mm 9,6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11780039 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0641167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    1341.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 158.40 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer. Cole-Parmer™ Peroxidhærdet silikoneslange har fremragende varmebestandighed og et lavt kompressionssæt.
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer. Cole-ParmerTM Peroxid-hærdet silikoneslange har fremragende varmebestandighed og et lavt kompressionssæt.
  • Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) og opfylder USP Klasse VI krav.
  • Fremstillet iht GMP
  • Lugtfri, ugiftig og gennemskinnelig
  • Temperaturområde: -51 til 238 °C
  • Steriliser: Autoklave eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,12 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6,4 mm
Tykkelse (engelsk) 0,06 tommer.
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Til farmaceutiske, bioteknologiske, fødevarer og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 460,4 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 238 °C
Produkttype Slanger