Få mere at vide
Masterflex™ Peroxidhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 11756128
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
25ft
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11756128 6,4 mm 11,2 mm Hver
11761179 1,6 mm 3,2 mm Hver
11780039 3,2 mm 6,4 mm Hver
13064857 9,6 mm 16 mm 25ft
13103778 6,4 mm 8 mm Hver
12706278 6,4 mm 9,6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11756128 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0641172
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer. Cole-Parmer™ Peroxidhærdet silikoneslange har fremragende varmebestandighed og et lavt kompressionssæt.
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, mad og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer. Cole-ParmerTM Peroxid-hærdet silikoneslange har fremragende varmebestandighed og et lavt kompressionssæt.
  • Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) og opfylder USP Klasse VI krav.
  • Fremstillet iht GMP
  • Lugtfri, ugiftig og gennemskinnelig
  • Temperaturområde: -51 til 238 °C
  • Steriliser: Autoklave eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 11,2 mm
Tykkelse (metrisk) 2.4 mm
Til brug med (applikation) Til farmaceutiske, bioteknologiske, fødevarer og drikkevarer, rumfart og generelle laboratorieapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 238 °C