Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Peroxidase, peberrod
Beskrivelse
Peroxidase, peberrod bruges til oxidation af luminol til 3-aminophthalat. Det bruges ofte i konjugater til at bestemme tilstedeværelsen af et molekylært mål, især ved påvisning af specifikt protein i et western blot efter konjugering med antistof. Yderligere er det yderst reaktivt over for humane tumorceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 g |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |