Få mere at vide
Permethrinic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Permethrinic acid methyl ester |
| CAS | 61898-95-1 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C9 H12 Cl2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','methyl ester, Methoxy Permethrinate, Methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate, Methyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Permethrinic acid methyl ester, Permethrin Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12Cl2O2/c1-9(2)5(4-6(10)11)7(9)8(12)13-3/h4-5,7H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C1C(C=C(Cl)Cl)C1(C)C |
| IUPAC navn | methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.1 |
| Vis mere |