Få mere at vide
Permethrinic Acid (cis/trans mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 208.0058 |
| Procent renhed | >95% |