Få mere at vide
Permethrinic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320178
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320178 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320178 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12507500AL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
CAS 55701-05-8
Analyt- eller komponentnavne 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (Permethrinic Acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 Cl2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl- (6CI), 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropylcarboxylic acid, DV-chrysanthemic acid, Permethric acid, Permethrinic acid
InChI formel InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)O
IUPAC navn 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 209.07
Mængde 1 ml
Formel vægt 208.0058 g/mol