missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Permethrin-d5 (cis/trans mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Permethrin phenoxy-d5 (E,Z mixture) |
| CAS | 1794760-19-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 2H5 H15 Cl2 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Permethrin (phenoxy D5), [3-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (3-(phenoxy-d5)phenyl)methyl ester, Permethrin (phenoxy-D5), [3-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (3-(phenoxy-d5)phenyl)methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(COC(=O)C3C(C=C(Cl)Cl)C3(C)C)c2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | [3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.32 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?