Få mere at vide
Invitrogen™ Permeabiliseringsmedium (medium B)
Artikelnummer. p-7076142
Mængde:
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10314023
Brand: Invitrogen™ GAS002S5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Permeabiliseringsmedium (medium B)
Permeabiliseringsmedium (medium B) er en komponent i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt . Sættet bruges i flowcytometri til fiksering og permeabilisering af celler i suspension, hvilket giver adgang til antistof til intracellulære mål uden at ofre spredningskarakteristika.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
  • Fleksibel —kompatibel med flere prøvetyper og cellulære antigener
  • Robust —spredningsmønster af celler upåvirket
  • Effektiv —samtidig påvisning af intracellulære og overflademarkører
    Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
    Formlen til permeabiliseringsmediet blev specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet.
    Hvordan det virker
    Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmedium (medium A) (kat. nr. GAS001S100) og vaskes. Celler inkuberes derefter med permeabiliseringsmediet og fluorokrom-mærket antistof. Både fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er inkluderet i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Stuetemperatur
    Type Permeabiliseringsmedium (medium B)
    Mængde 5 ml
    Reagenstype Permeabiliseringsreagens
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.