Få mere at vide
Invitrogen™ Permeabiliseringsmedium (medium B)
Beskrivelse
Permeabiliseringsmedium (medium B) er en komponent i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt . Sættet bruges i flowcytometri til fiksering og permeabilisering af celler i suspension, hvilket giver adgang til antistof til intracellulære mål uden at ofre spredningskarakteristika.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
Fleksibel —kompatibel med flere prøvetyper og cellulære antigener
Robust —spredningsmønster af celler upåvirket
Effektiv —samtidig påvisning af intracellulære og overflademarkører
Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
Formlen til permeabiliseringsmediet blev specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet.
Hvordan det virker
Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmedium (medium A) (kat. nr. GAS001S100) og vaskes. Celler inkuberes derefter med permeabiliseringsmediet og fluorokrom-mærket antistof. Både fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er inkluderet i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
Formlen til permeabiliseringsmediet blev specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet.
Hvordan det virker
Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmedium (medium A) (kat. nr. GAS001S100) og vaskes. Celler inkuberes derefter med permeabiliseringsmediet og fluorokrom-mærket antistof. Både fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er inkluderet i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Type | Permeabiliseringsmedium (medium B) |
| Produktlinje | FIX & PERM |
| Mængde | 100 ml |
| Reagenstype | Permeabiliseringsreagens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.