Få mere at vide
Invitrogen™ Permeabiliseringsmedium (medium B)
Beskrivelse
Permeabiliseringsmedium (medium B) er en komponent i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt . Sættet bruges i flowcytometri til fiksering og permeabilisering af celler i suspension, hvilket giver adgang til antistof til intracellulære mål uden at ofre spredningskarakteristika.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
Fleksibel —kompatibel med flere prøvetyper og cellulære antigener
Robust —spredningsmønster af celler upåvirket
Effektiv —samtidig påvisning af intracellulære og overflademarkører
Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
Formlen til permeabiliseringsmediet blev specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet.
Hvordan det virker
Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmedium (medium A) (kat. nr. GAS001S100) og vaskes. Celler inkuberes derefter med permeabiliseringsmediet og fluorokrom-mærket antistof. Både fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er inkluderet i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt.
FIX & PERM™ Cell Permeabilization Kit er:
Se en valgguide for alle tilgængelige FIX & PERM™ produkter og produkter relateret til prøveforberedelse (herunder cellelyse- og konserveringsopløsninger, blokerende reagenser og information om brugen af Dynabeads™ celleadskillelsesprodukter til celleisolering).
Formlen til permeabiliseringsmediet blev specifikt designet til at reducere baggrundsfarvning og tillade samtidig tilføjelse af fluorokrom-mærkede antistoffer under permeabiliseringstrinnet.
Hvordan det virker
Celler inkuberes i 15 minutter ved stuetemperatur med fikseringsmedium (medium A) (kat. nr. GAS001S100) og vaskes. Celler inkuberes derefter med permeabiliseringsmediet og fluorokrom-mærket antistof. Både fikseringsmedium og permeabiliseringsmedium er inkluderet i FIX & PERM™ Cellepermeabiliseringssæt.
Spezifikation
Spezifikation
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Type | Permeabiliseringsmedium (medium B) |
| Mængde | 5 ml |
| Reagenstype | Permeabiliseringsreagens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?