Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Permeabiliseringsbuffer (10X)
Artikelnummer. 12766048
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12766048 100 ml Hver
1 options
Indeholder natriumazid
Artikelnummer. 12766048 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 00833356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1042.00 DKK
    781.65 DKK / 100ml
    Spare 260.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder natriumazid
Kan bruges til at fiksere og permeabilisere celler før der udføres intracellulær farvning af cytokiner og andre cytoplasmatiske og/eller nukleare antigener.
Anvendes sammen med den intracellulære (IC) fikseringsbuffer (kat. 00-8222) eller Foxp3/transkriptionsfaktorfikserings-/permeabiliseringskoncentrat og fortyndingsmiddel (kat. 00-5521). Disse løsninger er specielt formuleret til at reducere uspecifik farvning af fluorochrom-mærkede antistoffer og øge fluorescens-signal-støj-forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 ml
Reagenstype Permeabiliseringsreagens
Produktlinje eBioscience
Produkttype Permeabiliseringsbuffer