Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Gule varmekrympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17898754
Dimensioner (LxB):
0,182 x 1 tommer.
0,182 x 1,75 tommer.
0,235 x 1 tommer.
0,235 x 1,75 tommer.
0,335 x 1 tommer.
0,335 x 1,75 tommer.
0,439 x 1 tommer.
0,439 x 1,75 tommer.
0,444 x 1 tommer.
0,444 x 1,75 tommer.
0,645 x 1 tommer.
0,645 x 1,75 tommer.
0,851 x 1 tommer.
0,851 x 1,75 tommer.
1,25 x 1 tommer.
1,25 x 1,75 tommer.
1,667 x 1,75 tommer.
1.667 x 1 tommer.
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
6 til 0000 AWG
8 til 1 AWG
Diameter (engelsk):
0,094 tommer
0,125 tommer
0,187 tommer.
0,25 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
0,44 tommer.
0,75 tommer
1 tomme
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17898754
missing translation for 'mfr': Brady™ 174583
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Industriel kvalitet med høj temperatur-, UV-, kemikalie-, brændstof- og oliebestandighed
  • Selvslukkende etiketter
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympbare etiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
Spezifikation
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Gul
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyolefin
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 16 til 8 AWG
Dimensioner (LxB) 0,439 x 1,75 tommer.
Længde (engelsk) 0,439 tommer.
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 44.45 mm
Højde (metrisk) 11.15 mm
Diameter (engelsk) 0,25 tommer
Diameter (metrisk) 6.35 mm
Alternativt varenummer M7-250-175-342-YL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt