Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Gule varmekrympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17849214
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,182 x 1 tomme
0,182 x 1,75 tommer
0,235 x 1 tomme
0,235 x 1,75 tommer
0,335 x 1 tomme
0,335 x 1,75 tommer
0,439 x 1 tomme
0,439 x 1,75 tommer
0,444 x 1 tomme
0,444 x 1,75 tommer
0,645 x 1 tomme
0,645 x 1,75 tommer
0,851 x 1 tomme
0,851 x 1,75 tommer
1,25 x 1 tomme
1,25 x 1,75 tommer
1,667 x 1 tomme
1,667 x 1,75 tommer
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
6 til 0000 AWG
8 til 1 AWG
Diameter (engelsk):
0,094 tommer
0,125 tommer
0,187 tommer.
0,25 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
0,44 tommer.
0,75 tommer
1 tomme
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Trådmåler Diameter (engelsk) Til brug med (udstyr)
17849214 0,182 x 1 tomme 28 til 20 AWG 0,094 tommer M710, BMP71
17841409 0,182 x 1 tomme 28 til 20 AWG 0,094 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17888934 0,182 x 1,75 tommer 28 til 20 AWG 0,094 tommer M710, BMP71
17851429 0,182 x 1,75 tommer 28 til 20 AWG 0,094 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17869184 0,235 x 1 tomme 22 til 16 AWG 0,125 tommer M710, BMP71
17821469 0,235 x 1 tomme 22 til 16 AWG 0,125 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17821539 0,235 x 1,75 tommer 22 til 16 AWG 0,125 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17829204 0,235 x 1,75 tommer 22 til 16 AWG 0,125 tommer M710, BMP71
17849074 0,335 x 1 tomme 20 til 10 AWG 0,187 tommer. M710, BMP71
17811639 0,335 x 1 tomme 20 til 10 AWG 0,187 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17808764 0,335 x 1,75 tommer 20 til 10 AWG 0,187 tommer. M710, BMP71
17861429 0,335 x 1,75 tommer 20 til 10 AWG 0,187 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17818964 0,439 x 1 tomme 16 til 8 AWG 0,25 tommer M710, BMP71
17898754 0,439 x 1,75 tommer 16 til 8 AWG 0,25 tommer M710, BMP71
17861399 0,444 x 1 tomme 16 til 8 AWG 0,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17861579 0,444 x 1,75 tommer 16 til 8 AWG 0,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17831699 0,645 x 1 tomme 12 til 4 AWG 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17809004 0,645 x 1 tomme 12 til 4 AWG 0,375 tommer M710, BMP71
17851389 0,645 x 1,75 tommer 12 til 4 AWG 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17868764 0,645 x 1,75 tommer 12 til 4 AWG 0,375 tommer M710, BMP71
17861489 0,851 x 1 tomme 8 til 1 AWG 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17839114 0,851 x 1 tomme 8 til 1 AWG 0,5 tommer M710, BMP71
17881569 0,851 x 1,75 tommer 8 til 1 AWG 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17899074 0,851 x 1,75 tommer 8 til 1 AWG 0,5 tommer M710, BMP71
17801479 1,25 x 1 tomme 6 til 0000 AWG 0,44 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17811399 1,25 x 1,75 tommer 6 til 0000 AWG 0,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17881509 1,667 x 1 tomme 2 til 500 MCM 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17889024 1,667 x 1 tomme 2 til 500 MCM 1 tomme M710, BMP71
17851369 1,667 x 1,75 tommer 2 til 500 MCM 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17828834 1,667 x 1,75 tommer 2 til 500 MCM 1 tomme M710, BMP71
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 17849214 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174653
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Industriel kvalitet med høj temperatur-, UV-, kemikalie-, brændstof- og oliebestandighed
  • Selvslukkende etiketter
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympbare etiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Gul
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 28 til 20 AWG
Dimensioner (L x B) 0,182 x 1 tomme
Længde (engelsk) 0,182 tommer.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 4.62 mm
Diameter (engelsk) 0,094 tommer
Diameter (metrisk) 2.39 mm
Alternativt varenummer M7-094-1-342-YL