Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Gule varmekrympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17811399
Dimensioner (LxB):
0,182 x 1 tommer.
0,182 x 1,75 tommer.
0,235 x 1 tommer.
0,235 x 1,75 tommer.
0,335 x 1 tommer.
0,335 x 1,75 tommer.
0,439 x 1 tommer.
0,439 x 1,75 tommer.
0,444 x 1 tommer.
0,444 x 1,75 tommer.
0,645 x 1 tommer.
0,645 x 1,75 tommer.
0,851 x 1 tommer.
0,851 x 1,75 tommer.
1,25 x 1 tommer.
1,25 x 1,75 tommer.
1,667 x 1,75 tommer.
1.667 x 1 tommer.
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
6 til 0000 AWG
8 til 1 AWG
Diameter (engelsk):
0,094 tommer
0,125 tommer
0,187 tommer.
0,25 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
0,44 tommer.
0,75 tommer
1 tomme
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Artikelnummer. 17811399
Brand: Brady™ 173677
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Industriel kvalitet med høj temperatur-, UV-, kemikalie-, brændstof- og oliebestandighed
  • Selvslukkende etiketter
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympbare etiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Gul
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyolefin
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 6 til 0000 AWG
Dimensioner (LxB) 1,25 x 1,75 tommer.
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 44.45 mm
Højde (metrisk) 31.75 mm
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Diameter (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer M6-750-175-342-YL