Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve Trådmarkeringshylstre til M610, BMP61, M611, M710 og BMP71 Printere
Dimensioner (LxB):
11,18 x 8,51 mm
12,70 x 11,28 mm
12,70 x 4,62 mm
12,70 x 5,97 mm
12,70 x 8,51 mm
14,81 x 11,28 mm
14,81 x 5,97 mm
14,81 x 8,51 mm
22,23 x 11,28 mm
22,23 x 8,51 mm
Beskrivelse
- PermaSleeve™ Varmekrympbare trådmarkeringshylstre til M610, BMP61 og M611 printere.
- Kan også udskrives på BMP ™71 Label Printer og M710 printer, forudsat at rulleadapteren (M71-ADAPT-BK) bruges.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PermaSleeve Trådmarkeringshylstre til M610, BMP61, M611, M710 og BMP71 |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Ark |
| Materiale | Varmekrympende polyolefin |
| Produkttype | Tråd- og kabelmarkører |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
| Etiketter pr. række | 2 |
| Vis mere |