Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve Trådmarkeringshylstre til M610, BMP61, M611, M710 og BMP71 Printere
Artikelnummer. 17881489 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
11,18 x 8,51 mm
12,70 x 11,28 mm
12,70 x 16,38 mm
12,70 x 4,62 mm
12,70 x 5,97 mm
12,70 x 8,51 mm
14,81 x 11,28 mm
14,81 x 5,97 mm
14,81 x 8,51 mm
22,23 x 11,28 mm
22,23 x 8,51 mm
8,38 x 8,51 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17881489 8,38 x 8,51 mm
17811569 12,70 x 4,62 mm
17821369 14,81 x 5,97 mm
17821479 12,70 x 5,97 mm
17811499 22,23 x 8,51 mm
17861479 14,81 x 8,51 mm
17841369 11,18 x 8,51 mm
17831479 12,70 x 8,51 mm
17801649 14,81 x 11,28 mm
17801559 22,23 x 11,28 mm
17871549 12,70 x 11,28 mm
17871419 12,70 x 16,38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17881489 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173978
Forventet forsendelse: 18-12-2026
PermaSleeve™ Varmekrympbare trådmarkeringshylstre til M610, BMP61 og M611 printere. Kan også printes på BMP™ 71 Labelprinter og M710 printer, forudsat at rulleadapteren (M71-ADAPT-BK) bruges.
  • PermaSleeve™ Varmekrympbare trådmarkeringshylstre til M610, BMP61 og M611 printere.
  • Kan også udskrives på BMP ™71 Label Printer og M710 printer, forudsat at rulleadapteren (M71-ADAPT-BK) bruges.
Tekniske data
Oversigt PermaSleeve Trådmarkeringshylstre til M610, BMP61, M611, M710 og BMP71
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Lednings- og kabelmarkører
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Etiketter pr. række 3
Mængde 300 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 20 til 10 AWG
Dimensioner (L x B) 8,38 x 8,51 mm
Længde (engelsk) 0,335 tommer.
Længde (metrisk) 8.51 mm
Bredde (engelsk) 0,33 tommer.
Bredde (metrisk) 8.38 mm
Alternativt varenummer M6-187-1-342-WT-3