Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Hvid røgfattig, halogenfri varmekrympetråd og kabeletiketter til M7-printere
Artikelnummer. 17898764 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,182 x 1 tomme
0,182 x 1,75 tommer
0,235 x 1 tomme
0,235 x 1,75 tommer
0,335 x 1 tomme
0,335 x 1,75 tommer
0,439 x 1 tomme
0,439 x 1,75 tommer
0,645 x 1 tomme
0,645 x 1,75 tommer
0,851 x 1 tomme
0,851 x 1,75 tommer
1,25 x 1 tomme
1,25 x 1,75 tommer
Trådmåler:
12 til 8 AWG
16 til 10 AWG
2 til 0000 AWG
20 til 16 AWG
24 til 20 AWG
6 til 1 AWG
8 til 4 AWG
Højde (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
31,75 mm
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Trådmåler Højde (metrisk)
17898764 0,645 x 1 tomme 8 til 4 AWG 16,38 mm
17868794 0,182 x 1 tomme 24 til 20 AWG 4,62 mm
17878804 0,182 x 1,75 tommer 24 til 20 AWG 4,62 mm
17868864 0,235 x 1 tomme 20 til 16 AWG 5,97 mm
17828964 0,235 x 1,75 tommer 20 til 16 AWG 5,97 mm
17818764 0,335 x 1 tomme 16 til 10 AWG 8,51 mm
17889084 0,335 x 1,75 tommer 16 til 10 AWG 8,51 mm
17878964 0,439 x 1 tomme 12 til 8 AWG 11,15 mm
17839184 0,439 x 1,75 tommer 12 til 8 AWG 11,15 mm
17858834 0,645 x 1,75 tommer 8 til 4 AWG 16,38 mm
17839214 0,851 x 1 tomme 6 til 1 AWG 21,62 mm
17809084 0,851 x 1,75 tommer 6 til 1 AWG 21,62 mm
17818784 1,25 x 1 tomme 2 til 0000 AWG 31,75 mm
17878884 1,25 x 1,75 tommer 2 til 0000 AWG 31,75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17898764 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174620
Forventet forsendelse: 15-12-2026
B-7641 varmekrympehylster fra Brady™ er et røgfattigt, halogenfrit identifikationsmateriale, der bruges til lednings- og kabelidentifikation.
  • Fremstillet af halogenfri, fleksibel flammehæmmende, varmekrympende polyolefinslange
  • Tilbyder brandsikkerhedsegenskaber og minimal røgemission
  • Kompatibel med de strengeste krav på markedet i dag for at øge brandsikkerhedsbehovene
  • 2:1 varmekrympeforhold
  • Brug med termotransferprintere og Bradys ™R6000-serie halogenfri bånd
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-anerkendt
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +221 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +105 °C
Trådmåler 8 til 4 AWG
Dimensioner (L x B) 0,645 x 1 tomme
Længde (engelsk) 0,645 tommer.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 16,38 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Alternativt varenummer M7-375-1-7641