Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Hvid røgfattig, halogenfri varmekrympetråd og kabeletiketter til M7-printere
Beskrivelse
- Fremstillet af halogenfri, fleksibel flammehæmmende, varmekrympende polyolefinslange
- Tilbyder brandsikkerhedsegenskaber og minimal røgemission
- Kompatibel med de strengeste krav på markedet i dag for at øge brandsikkerhedsbehovene
- 2:1 varmekrympeforhold
- Brug med termotransferprintere og Bradys ™R6000-serie halogenfri bånd
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL-anerkendt |
| Klæbende type | Ikke-klæbende |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Varmekrympende polyolefin |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data- og telekommunikationsmærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M710, BMP71 |
| Vis mere |