Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Hvide højtemperatur varmekrympetråd og kabeletiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17891609 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,182 x 1 tomme
0,182 x 1,75 tommer
0,235 x 1 tomme
0,235 x 1,75 tommer
0,335 x 1 tomme
0,335 x 1,75 tommer
0,444 x 1 tomme
0,444 x 1,75 tommer
0,645 x 1 tomme
0,645 x 1,75 tommer
0,851 x 1 tomme
0,851 x 1,75 tommer
1,25 x 1,75 tommer
1,667 x 1 tomme
1,667 x 1,75 tommer
Trådmåler:
00 AWG til 500 MCM
12 til 8 AWG
16 til 10 AWG
2 til 0000 AWG
20 til 16 AWG
26 til 18 AWG
6 til 1 AWG
8 til 4 AWG
Diameter (engelsk):
0,094 tommer
0,125 tommer
0,187 tommer.
0,25 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
0,44 tommer.
1 tomme
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Trådmåler Diameter (engelsk)
17891609 0,335 x 1 tomme 16 til 10 AWG 0,187 tommer.
17851359 0,182 x 1 tomme 26 til 18 AWG 0,094 tommer
17821449 0,182 x 1,75 tommer 26 til 18 AWG 0,094 tommer
17831579 0,235 x 1 tomme 20 til 16 AWG 0,125 tommer
17811539 0,235 x 1,75 tommer 20 til 16 AWG 0,125 tommer
17831559 0,335 x 1,75 tommer 16 til 10 AWG 0,187 tommer.
17801619 0,444 x 1 tomme 12 til 8 AWG 0,25 tommer
17801629 0,444 x 1,75 tommer 12 til 8 AWG 0,25 tommer
17891579 0,645 x 1 tomme 8 til 4 AWG 0,375 tommer
17891419 0,645 x 1,75 tommer 8 til 4 AWG 0,375 tommer
17881469 0,851 x 1 tomme 6 til 1 AWG 0,5 tommer
17811659 0,851 x 1,75 tommer 6 til 1 AWG 0,5 tommer
17841569 1,25 x 1,75 tommer 2 til 0000 AWG 0,44 tommer.
17821619 1,667 x 1 tomme 00 AWG til 500 MCM 1 tomme
17861369 1,667 x 1,75 tommer 00 AWG til 500 MCM 1 tomme
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17891609 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173562
Forventet forsendelse: 12-11-2026
PermaSleeve™ High Temp Wire Marking Heat Shrink Labels er specielt designet til anvendelser med høj temperatur og lavt vakuum.
  • Industriel kvalitet, falmningsbestandig, flammehæmmende
  • Opfylder kravene til NASA Vacuum Outgassing specifikation SP-R-0022A
  • Kan bruges i applikationer, der kræver større modstandsdygtighed over for skrappe kemikalier såsom brændstoffer, smøremidler og højeffektive rengøringsopløsningsmidler
  • Fremstillet af B-345 polyvinyliden
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2), SAE-AS-81531, RoHS-kompatibel, UL-anerkendt
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale PVDF
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +437 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +225 °C
Trådmåler 16 til 10 AWG
Dimensioner (L x B) 0,335 x 1 tomme
Længde (engelsk) 0,335 tommer.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 8.51 mm
Diameter (engelsk) 0,187 tommer.
Diameter (metrisk) 4.75 mm
Alternativt varenummer M6-187-1-345-WT