Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Hvide varmekrympetråds- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17879184 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,182 x 1 tomme
0,182 x 1,75 tommer
0,235 x 1 tomme
0,235 x 1,75 tommer
0,335 x 1 tomme
0,335 x 1,75 tommer
0,439 x 1 tomme
0,439 x 1,75 tommer
0,444 x 1 tomme
0,444 x 1,75 tommer
0,645 x 1 tomme
0,645 x 1,75 tommer
0,851 x 1 tomme
0,851 x 1,75 tommer
1,25 x 1 tomme
1,25 x 1,75 tommer
1,66 x 1 tomme
1,66 x 1,75 tommer
1,667 x 1 tomme
1,667 x 1,75 tommer
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
6 til 0000 AWG
8 til 1 AWG
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Trådmåler Til brug med (udstyr)
17879184 0,182 x 1 tomme 28 til 20 AWG M710, BMP71
17881429 0,182 x 1 tomme 28 til 20 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17841679 0,182 x 1,75 tommer 28 til 20 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17878974 0,182 x 1,75 tommer 28 til 20 AWG M710, BMP71
17881679 0,235 x 1 tomme 22 til 16 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17818884 0,235 x 1 tomme 22 til 16 AWG M710, BMP71
17861379 0,235 x 1,75 tommer 22 til 16 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17878824 0,235 x 1,75 tommer 22 til 16 AWG M710, BMP71
17851599 0,335 x 1 tomme 20 til 10 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17898874 0,335 x 1 tomme 20 til 10 AWG M710, BMP71
17811409 0,335 x 1,75 tommer 20 til 10 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17849034 0,439 x 1 tomme 16 til 8 AWG M710, BMP71
17808964 0,439 x 1,75 tommer 16 til 8 AWG M710, BMP71
17841649 0,444 x 1 tomme 16 til 8 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17821649 0,444 x 1,75 tommer 16 til 8 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17891519 0,645 x 1 tomme 12 til 4 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17879074 0,645 x 1 tomme 12 til 4 AWG M710, BMP71
17811489 0,645 x 1,75 tommer 12 til 4 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17868834 0,645 x 1,75 tommer 12 til 4 AWG M710, BMP71
17881619 0,851 x 1 tomme 8 til 1 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17808774 0,851 x 1 tomme 8 til 1 AWG M710, BMP71
17881379 0,851 x 1,75 tommer 8 til 1 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17841379 1,25 x 1 tomme 6 til 0000 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17838834 1,66 x 1 tomme 2 til 500 MCM M710, BMP71
17828764 1,66 x 1,75 tommer 2 til 500 MCM M710, BMP71
17831629 1,667 x 1 tomme 2 til 500 MCM M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17891599 1,667 x 1,75 tommer 2 til 500 MCM M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
17801639 1,25 x 1,75 tommer 6 til 0000 AWG M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Artikelnummer. 17879184 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174652
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Industriel kvalitet med høj temperatur-, UV-, kemikalie-, brændstof- og oliebestandighed
  • Selvslukkende etiketter
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympbare etiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin materiale
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 28 til 20 AWG
Dimensioner (L x B) 0,182 x 1 tomme
Længde (engelsk) 0,182 tommer.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Højde (metrisk) 4.62 mm
Diameter (engelsk) 0,094 tommer
Diameter (metrisk) 2.39 mm
Alternativt varenummer M7-094-1-342