Få mere at vide
Brady™ PermaSleeve™ Hvid varmekrympetråd og kabel udstansede etiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17898314 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,182 x 0,5 tommer
0,182 x 0,875 tommer
0,182 x 1 tomme
0,182 x 1,75 tommer
0,235 x 0,5 tommer
0,235 x 0,583 tommer
0,235 x 0,875 tommer
0,235 x 1 tomme
0,235 x 1,75 tommer
0,335 x 0,437 tommer
0,335 x 0,515 tommer
0,335 x 0,583 tommer
0,335 x 0,875 tommer
0,335 x 1 tomme
0,335 x 1,75 tommer
0,439 x 1 tomme
0,439 x 1,75 tommer
0,645 x 0,5 tommer
0,645 x 0,875 tommer
0,645 x 1 tomme
0,645 x 1,75 tommer
0,851 x 1 tomme
0,851 x 1,75 tommer
1,66 x 1,75 tommer
Højde (metrisk):
4,62 mm
5,97 mm
8,51 mm
11,15 mm
16,38 mm
21,62 mm
42,16 mm
Trådmåler:
12 til 4 AWG
16 til 8 AWG
2 til 500 MCM
20 til 10 AWG
22 til 16 AWG
28 til 20 AWG
8 til 1 AWG
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Højde (metrisk) Trådmåler
17898314 0,335 x 0,583 tommer 8,51 mm 20 til 10 AWG
17858914 0,182 x 0,5 tommer 4,62 mm 28 til 20 AWG
17838984 0,182 x 0,875 tommer 4,62 mm 28 til 20 AWG
17859094 0,182 x 1 tomme 4,62 mm 28 til 20 AWG
17828794 0,182 x 1,75 tommer 4,62 mm 28 til 20 AWG
17838234 0,235 x 0,583 tommer 5,97 mm 22 til 16 AWG
17828234 0,235 x 0,5 tommer 5,97 mm 22 til 16 AWG
17838144 0,235 x 0,875 tommer 5,97 mm 22 til 16 AWG
17888134 0,235 x 1 tomme 5,97 mm 22 til 16 AWG
17868234 0,235 x 1,75 tommer 5,97 mm 22 til 16 AWG
17808314 0,335 x 0,437 tommer 8,51 mm 20 til 10 AWG
17878374 0,335 x 0,515 tommer 8,51 mm 20 til 10 AWG
17808264 0,335 x 0,875 tommer 8,51 mm 20 til 10 AWG
17868374 0,335 x 1 tomme 8,51 mm 20 til 10 AWG
17878384 0,335 x 1,75 tommer 8,51 mm 20 til 10 AWG
17888944 0,439 x 1 tomme 11,15 mm 16 til 8 AWG
17808904 0,439 x 1,75 tommer 11,15 mm 16 til 8 AWG
17858804 0,645 x 0,5 tommer 16,38 mm 12 til 4 AWG
17848934 0,645 x 0,875 tommer 16,38 mm 12 til 4 AWG
17819014 0,645 x 1 tomme 16,38 mm 12 til 4 AWG
17828994 0,645 x 1,75 tommer 16,38 mm 12 til 4 AWG
17849014 0,851 x 1 tomme 21,62 mm 8 til 1 AWG
17829024 0,851 x 1,75 tommer 21,62 mm 8 til 1 AWG
17868134 1,66 x 1,75 tommer 42,16 mm 2 til 500 MCM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17898314 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174445
På lager
Designet til strenge ledningsmærkningsapplikationer, PermaSleeve™ Varmekrympende polyolefin-etiketter kombinerer hastighed, brugervenlighed og holdbarhed for at skabe mærkning af høj kvalitet.
  • Meget høj temperaturbestandighed, UV-bestandig, kemikaliebestandig, brændstof- og oliebestandig, selvslukkende
  • Skarp, klar identifikation, modstandsdygtig over for slid og falmning
  • 3:1 varmekrympeetiketter passer tæt omkring ledninger for maksimal isoleringsbeskyttelse og permanent identifikation
  • Fremstillet af B-342 polyolefin
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klæbende type Ikke-klæbende
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Varmekrympende polyolefin
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Mængde 3000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +275 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +135 °C
Trådmåler 20 til 10 AWG
Dimensioner (L x B) 0,335 x 0,583 tommer
Længde (engelsk) 0,335 tommer.
Bredde (engelsk) 0,583 tommer.
Bredde (metrisk) 14.81 mm
Højde (metrisk) 8,51 mm
Diameter (engelsk) 0,187 tommer.
Diameter (metrisk) 4.75 mm
Alternativt varenummer BM-187-175-342-3